Merck
28-2050
Sodium bromate
SAJ first grade, ≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
density
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bromate
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)