Przejdź do
28-2020
Sodium borohydride
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
Sodium tetrahydridoborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium borohydride
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)