Przejdź do
28-1770
(+)-Sodium L-ascorbate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NaO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
color
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sodium L-ascorbate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)