Przejdź do
28-1540
Sodium
SAJ first grade, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.99
UNSPSC Code:
12141806
MDL number:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38100201
Assay:
≥99.5%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
assay
≥99.5%
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
resistivity
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
InChI key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-23-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)