Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
form
aqueous solution
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/20 N
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?