Przejdź do
28-1180
Silver carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
6936654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
210 °C (dec.) (lit.)
density
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver carbonate
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)