Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
EC Number:
200-334-9
UNSPSC Code:
41116130
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
form
solid
availability
available only in Japan
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?