Przejdź do
27-0610
Gum rosin
CP
Synonim(y):
Colophony, Rosin, gum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11121502
EC Number:
232-475-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
solid
availability
available only in Japan
SMILES string
OC(=O)[C@]1([C@H]2[C@@]([C@H]3CCC(=CC3=CC2)C(C)C)(CCC1)C)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
InChI key
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gum rosin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)