Przejdź do
24-6080
1-Propanol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Propyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1098242
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
97 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)