Przejdź do
24-5710
Potassium thiocyanate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Potassium rhodanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.18
EC Number:
206-370-1
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3594799
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp
173 °C (lit.)
SMILES string
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)