Przejdź do
24-5700
Potassium tetraoxalate dihydrate
≥99.8%
Synonim(y):
Oxalic acid hemipotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.19
EC Number:
204-874-6
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3854419
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
SAJ special grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.8%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
SMILES string
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Application
pH standard solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium tetraoxalate dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)