Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
EC Number:
206-156-8
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
7.0-8.5
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?