Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K3PO4
Masa cząsteczkowa:
212.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥97.0% dry basis
Grade:
SAJ first grade
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥97.0% dry basis
form
powder
availability
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
storage temp.
15-25°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?