Przejdź do
24-5175
Potassium permanganate solution
0.01 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
0.01 M, 1/20 N
SMILES string
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium permanganate solution
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)