Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
334 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?