Przejdź do
24-4840
Potassium iodate solution
1/60 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1/10 N, 1/60 M
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodate solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)