Merck
24-4750
Potassium hydroxide solution
0.1 M in ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M in ethanol, 1/10 N
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hydroxide solution
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)