Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
39.10
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-119-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor pressure
0.09 mmHg ( 260 °C)
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
resistivity
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp
64 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K]
InChI
1S/K
InChI key
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag.†
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?