Przejdź do
24-3745
Poly(vinyl alcohol)
SAJ first grade, degree of polymerization 500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
solid
mol wt
degree of polymerization 500
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)