Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
form
solid
mol wt
2700-3400, average Mw 4000
availability
available only in Japan
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?