Merck
24-3670
Poly(ethylene glycol)
SAJ first grade, average Mw 2000
Synonim(y):
PEG
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51171641
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
mol wt
1800-2000, average Mw 2000
availability
available only in Japan
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)