Przejdź do
24-3620
Poly(ethylene glycol)
SAJ first grade, average Mw 400
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51171641
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
liquid
mol wt
380-420, average Mw 400
availability
available only in Japan
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)