Przejdź do
24-3120
Picric acid solution
Synonim(y):
2,4,6-Trinitrophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
423400
MDL number:
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
density
1.005 g/cm3
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picric acid solution
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)