Merck
24-2840
Phosphotungstic acid hydrate
SAJ special grade
Synonim(y):
Tungstophosphoric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(W3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
crystalline
Grade:
SAJ special grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
crystalline
availability
available only in Japan
mp
~95 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphotungstic acid hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)