Merck
24-2610
Phosphoric acid
JIS special grade, ≥85.0%
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
EC Number:
231-633-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
38070202
Assay:
≥85.0%
Form:
liquid
Grade:
JIS special grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥85.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)