Merck
24-1190
Petroleum ether
SAJ first grade, ≥90.0%
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
30-60 °C (lit.)
Vapor pressure:
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petroleum ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)