Przejdź do
24-0990
Peracetic acid solution
8.7% in acetic acid
Synonim(y):
Peroxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1098464
MDL number:
Concentration:
8.7% in acetic acid
Form:
liquid
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
8.7% in acetic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
InChI key
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peracetic acid solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F - acetic acid
flash_point_c
39 °C - acetic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)