Informacje o tej pozycji
Grade:
SAJ first grade
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
form
liquid
availability
available only in Japan
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
510.8 °F
flash_point_c
266 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?