Merck
24-0400
Paraffin wax
SAJ first grade, mp 56-58 °C
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41115710
EC Number:
232-315-6
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
56-58 °C
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin wax
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)