Merck
23-0860
Oxalic acid solution
0.05 M
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.03
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
0.05 M, 1/10 N
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/10 N
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)