Przejdź do
23-0310
Coconut oil from Cocos nucifera
CP
Synonim(y):
Coconut fat, Copra oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-282-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
solid
availability
available only in Japan
mp
23-27 °C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coconut oil from Cocos nucifera
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)