Przejdź do zawartości
21-1620
Nitric acid
SAJ first grade, 69-70%, density: 1.42
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
69-70%
Form:
liquid
Grade:
SAJ first grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
69-70%
form
liquid
availability
available only in Japan
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.42
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)