Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
EC Number:
207-618-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1910963
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the detection of free amino groups in amino acids, peptides and proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ninhydrin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?