Przejdź do zawartości
21-0740
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
≥97.0%, suitable for determination of nitroxide
Synonim(y):
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for determination of nitroxide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)