Przejdź do
21-0180
1-Naphthol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
EC Number:
201-969-4
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1817321
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1007 °F
expl. lim.
5 %
availability
available only in Japan
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)