Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
EC Number:
204-317-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
971516
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl salicylate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?