Merck
19-3480
Methyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
EC Number:
202-785-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxybenzoate
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)