Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
EC Number:
216-653-1
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
55-56 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.05 psi
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
4.05 psi
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl methyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?