Przejdź do
19-2420
Methanol
≥99.5%, SAJ first grade
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.5%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, SAJ first grade, ≥99.5%
grade
SAJ first grade
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Comparison of aqueous and non-aqueous capillary electrophoresis for the determination of four benzalkonium chloride homologues in compound chemical disinfectants.: This study evaluates different capillary electrophoresis methods using methanol as a non-aqueous solvent, underscoring its effectiveness in achieving higher resolution and sensitivity in the analysis of complex mixtures (Ding X et al., 2024).
  • Exploring the cytotoxic potential of biflavones of Araucaria cunninghamii: Precise identification combined by LC-HRMS-metabolomics and database mining, targeted isolation, network pharmacology, in vitro cytotoxicity, and docking studies.: This comprehensive study utilizes methanol in the extraction and LC-HRMS analysis of biflavones, integrating advanced analytical techniques to explore their therapeutic potentials (Jain SK et al., 2024).
  • Gas chromatography mass spectrometer determination of dimethylamine impurity in N,N-dimethylformamide solvent by derivatization of N,N-dimethylbenzamide with benzoyl chloride agent.: Demonstrates the utility of methanol in enhancing the detection of volatile organic compounds through derivatization, improving analytical accuracies in industrial chemical analysis (Mondal T et al., 2024).
  • Novel Approaches for the Analysis and Isolation of Benzylisoquinoline Alkaloids in Chelidonium majus.: This research uses methanol in novel analytical methodologies to isolate and analyze alkaloids, showcasing its importance in natural product research and pharmacognosy (Ganzera M et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)