Przejdź do
19-2410
Methanol
≥99.8%, JIS special grade
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.8%
Grade:
JIS special grade
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, JIS special grade, ≥99.8%
grade
JIS special grade
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analyte protectant approach to protect amide-based synthetic cannabinoids from degradation and esterification during GC-MS analysis.: This study demonstrates the use of methanol as an effective solvent in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for analyzing volatile organic compounds, ensuring accurate and reliable results in chemical analysis (Alasiri AM et al., 2024).
  • Low-Temperature Methane Activation Reaction Pathways over Mechanochemically-Generated Ce(4+)/Cu(+) Interfacial Sites.: This article explores the role of methanol in facilitating low-temperature methane activation, presenting new insights into catalytic processes that could revolutionize industrial applications (Trovarelli A et al., 2024).
  • A novel magnetite C18/paracetamol/alginate adsorbent bead for simultaneous extraction of synthetic antioxidants and bisphenol A in water samples.: Discusses the synthesis of innovative adsorbent materials where methanol plays a crucial role in the extraction and purification processes, enhancing the detection of contaminants in environmental samples (Rujiralai T et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?