Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
EC Number:
201-185-2
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1736662
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
57-58 °C (lit.)
Vapor pressure:
165 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?