Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
EC Number:
200-562-9
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
assay
≥98.5%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?