Przejdź do zawartości
19-1050
Manganese(II) sulfate monohydrate
CP
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.02
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-089-9
MDL number:
Grade:
CP
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: manganese
availability
available only in Japan
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) sulfate monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)