Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
EC Number:
230-022-8
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723539
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Vapor pressure:
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
644 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
397.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
203 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?