Merck
19-0510
Magnesium sulfate
SAJ first grade (dried), ≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade (dried)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade (dried)
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)