Merck
19-0370
Magnesium oxide
CP
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.30
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38110204
Grade:
CP
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
availability
available only in Japan
mp
2852 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)