Merck
19-0200
Magnesium chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride hexahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)