Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
EC Number:
211-519-9
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3563889
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 91.3 g/L)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?