Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
SAJ first grade
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
availability
available only in Japan
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
SMILES string
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Kidney,Blood
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1317-36-8
1317-36-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?