Przejdź do
18-0510
Lead(II) acetate trihydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
EC Number:
206-104-4
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
availability
available only in Japan
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)